Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Measuring Cylinder, with Hexagonal Base, Class B, white scale, with graduation
DURAN™ Measuring cylinders are for holding measuring varying amounts of liquids.
22.35€ - 106.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Measuring liquid amounts; Diluting solutions; Mixing several components; Volumetric measurement; To ensure a long service life for your volumetric glassware and to exclude possible volume changes, these glass products should not be heated above + 250°C in drying cabinets or sterilisers |
Autoclavabile | Yes |
Temperatura max | 250°C |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13334981
|
DWK Life Sciences
213960707 |
5 mL |
22.35€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12771785
|
DWK Life Sciences
213960801 |
10 mL |
28.40€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12781785
|
DWK Life Sciences
213961403 |
25 mL |
24.85€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12701795
|
DWK Life Sciences
213961703 |
50 mL |
30.70€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12721795
|
DWK Life Sciences
213962408 |
100 mL |
35.15€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13394981
|
DWK Life Sciences
213963601 |
250 mL |
40.25€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12761795
|
DWK Life Sciences
213964409 |
500 mL |
75.90€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13107504
|
DWK Life Sciences
213965405 |
1000 mL |
75.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13167534
|
DWK Life Sciences
213966307 |
2000 mL |
106.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
DURAN™ Measuring cylinders are for holding measuring varying amounts of liquids. The measuring cylinders of Class B have a line graduation and a white scale. Volume content tolerances for measuring and mixing cylinders conform to DIN and ISO accuracy limits. Thus the desired concentration can be precisely created. The batch certificates for the mixing cylinders are also available to download online.
- Calibration is based on the poured in volume (In) at a + 20°C reference temperature
- Large hexagonal base equipped with three knobs which increase its stability and prevent the cylinder from rolling
- A uniform wall thickness over the entire measuring range prevents wedge errors
- Fired-on, highly durable white print
- Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
- The volume content tolerances conform to accuracy Class B
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
Measuring liquid amounts; Diluting solutions; Mixing several components; Volumetric measurement; To ensure a long service life for your volumetric glassware and to exclude possible volume changes, these glass products should not be heated above + 250°C in drying cabinets or sterilisers | |
Yes | |
250°C |