Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Palloni con collo medio Duran™
Codice prodotto. 11737425
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
31 mm
45 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
Giunto rastremato standard:
NS 14/23
NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Giunto rastremato standard Dimensione della confezione
11737425 100 mL 64 mm NS 29/32 pezzi 10
10483861 1000 mL 131 mm NS 29/32 pezzi 10
15360895 10 mL 31 mm NS 14/23 pezzi 10
10211551 250 mL 85 mm NS 29/32 pezzi 10
15370885 25 mL 45 mm NS 14/23 pezzi 10
11915956 500 mL 105 mm NS 29/32 pezzi 10
10710992 50 mL 51 mm NS 14/23 pezzi 10
10508851 50 mL 51 mm NS 29/32 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11737425 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 03002937
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.40€
    71.86€ / pezzi 10
    Risparmia 44.54€
    38% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
In vetro duran™. Le fiasche con fondo rotondo e collo medio Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ comprendono un giunto conico smerigliato.
  • Manufactured from Duran™ glass
  • Complies with DIN EN ISO 4797 standards
  • Includes conical ground joint
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4797
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass, Duran Glass
Stile collo Medio
Giunto rastremato standard NS 29/32
Forma del fondo Rotondo
Diametro (sistema metrico) esterno 64 mm