Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Micro Immersion Filter, for reverse filtration
The micro immersion filter is suitable for the extraction of supernatant solutions in very small quantities (clarification filtration).
318.00€ - 339.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con (applicazione) Clarification filtration; Extraction of clear filtrate (not the filtrand); Filtration at reduced pressure; Qualitative inorganic analysis and preparative chemistry; Filtering
N. per confezione 10/Pk.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
15262059
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
258571308
Porosity 3
318.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11810710
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
258571205
Porosity 2
318.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15252059
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
258571102
Porosity 1
318.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15272059
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
258571402
Porosity 4
339.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Filtrations are possible in many different ways. A filtration variant at reduced pressure is clarification filtration, in which larger quantities of liquid are to be filtered. In this method, the precipitate is allowed to settle and the liquid above is sucked off through an immersion filter. This prevents the formation of a filter cake which could clog the filter and reduce the filtration speed.
  • For reverse filtration
  • Extraction of clear filtrate (not the filtrand)
  • Fired-on, highly durable white print
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass (3.3)
Clarification filtration; Extraction of clear filtrate (not the filtrand); Filtration at reduced pressure; Qualitative inorganic analysis and preparative chemistry; Filtering
10/Pk.