Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Multi-purpose Cylinder, with round base, without graduation
Codice prodotto. 15804508 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
180 mL
220 mL
280 mL
380 mL
420 mL
450 mL
530 mL
770 mL
1250 mL
1650 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15804508 220 mL pezzi 10
11746998 380 mL pezzi 10
15201729 180 mL pezzi 10
15231729 280 mL pezzi 10
15211729 420 mL pezzi 10
15221729 530 mL pezzi 10
15241729 450 mL pezzi 10
15251729 1650 mL pezzi 10
10334261 770 mL Pezzo
15261729 1250 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 15804508 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 213982101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    197.30€ / pezzi 10
    Risparmia 11.70€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 05-02-2027
Cylinders without graduation can be used to mix components.
The multitude of different work steps in the laboratory environment demands a multitude of universally applicable glassware. These glass devices usually have a very simple shape and are characterized by their versatility.
  • Rough ground rim
  • With round base
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Diameter (Metric) Outside 50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Diluting solutions; Mixing several components
Capacità (sistema metrico) 220 mL
Autoclavabile Autoclavable
Quantità 10/Pk.