Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Open Topped Screw Cap, Central Aperture, Red PBT
Codice prodotto. 10434301 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Dimensione della confezione:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni filettatura (sistema metrico) Dimensione della confezione
10434301 GL 45 pezzi 10
11767198 GL 18 pezzi 10
11757008 GL14 pezzi 10
11737118 GL 25 pezzi 10
11787118 GL 32 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10434301 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 292271007
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The DURAN™ Open Topped Screw Cap, Central Aperture, Red PBT features an open top with central aperture for use with bromobutyl stoppers, silicone piercing septa or glassware connections. Made from glass-reinforced red PBT for excellent temperature and chemical resistance.
  • Open topped cap with central aperture compatible with bromobutyl stoppers, silicone piercing septa and glassware connections
  • Red PBT material offers excellent temperature and chemical resistance, superior to standard PP caps
  • Glass-reinforced PBT provides high mechanical strength
  • Compatible with standard GL bottle threads
  • Autoclavable for repeated sterilisation use
Specifica
Colore Red
Diametro (sistema metrico) interno Bore Size 34 mm
Da utilizzare con (applicazione) Aseptic reagent delivery and culture sampling using a syringe and needle
Materiale PBT
Quantità 10/Pk.
Materiale della vite Polibutilene tereftalato (PBT) con fibra di vetro
Sterilità Non-sterile
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 45
Altezza (sistema metrico) 28 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.1 in.
Materiale chiusura PBT with Glass Fiber
Diametro (sistema metrico) 54 mm
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Product Type Open Top Screw Cap