Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Open Topped Screw Cap, Central Aperture, Red PBT
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescrizione
- Open topped cap with central aperture compatible with bromobutyl stoppers, silicone piercing septa and glassware connections
- Red PBT material offers excellent temperature and chemical resistance, superior to standard PP caps
- Glass-reinforced PBT provides high mechanical strength
- Compatible with standard GL bottle threads
- Autoclavable for repeated sterilisation use
Specifica
Specifica
| Colore | Red |
| Diametro (sistema metrico) interno | Bore Size 15 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Aseptic reagent delivery and culture sampling using a syringe and needle |
| Materiale | PBT |
| Quantità | 10/Pk. |
| Materiale della vite | Polibutilene tereftalato (PBT) con fibra di vetro |
| Sterilità | Non-sterile |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 25 |
| Materiale chiusura | PBT with Glass Fiber |
| Diametro (sistema metrico) | 33 mm |
| Vedi altri risultati |