Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Open Topped Screw Cap, Central Aperture, Red PBT
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescrizione
Open topped cap with central aperture suitable for use with bromobutyl stoppers, silicone piercing septa or glassware connections. More chemically resistant than PP cap.
- Compatible with GL bottle threads
- Red PBT offers high temperature and chemical resistance
- Glass reinforced PBT offers high strength
Specifica
Specifica
| Colore | Red |
| Diametro (sistema metrico) interno | Bore Size 11 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Aseptic reagent delivery and culture sampling using a syringe and needle |
| Materiale | PBT |
| Quantità | 10/Pk. |
| Materiale della vite | Polibutilene tereftalato (PBT) con fibra di vetro |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 18 |
| Product Type | Open Top Screw Cap |
| Materiale chiusura | PBT with Glass Fiber |
| Diametro (sistema metrico) | 23 mm |
| Vedi altri risultati |