Learn More
DWK Life Sciences Flacone da laboratorio DURAN™ Original, color ambra, con filettatura DIN 168-1, trasmissione luminosa USP/EP (3.2.1), graduato
Codice prodotto. 11639918 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 ml
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11639918 150 mL pezzi 10
11699918 750 mL pezzi 10
11649928 3500 mL Pezzo
13137256 100 mL pezzi 10
11689908 25 mL pezzi 10
11609928 1000 mL pezzi 10
11659918 250 mL pezzi 10
11679918 500 mL pezzi 10
11629928 2000 mL pezzi 10
11669928 10 L Pezzo
11609918 50 ml pezzi 10
15379849 10 mL pezzi 10
11659928 5000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 11639918 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 218062951
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The gold standard for multifunctional glass laboratory bottles.
I flaconi da laboratorio DURAN™ Original GL sono lo standard di riferimento per i flaconi da laboratorio multifunzionali sin dalla loro introduzione nel 1972. I flaconi DURAN™ sono stampati in purissimo vetro borosilicato 3.3 di elevata purezza, color ambra, USP/EP di Tipo I, rinomato per le eccellenti prestazioni termiche e l'elevata resistenza agli attacchi chimici. La combinazione di materiali ad alte prestazioni e il solido design a norma ISO 4796-1 ne garantiscono la lunga durata. L'aggiunta di uno strato esterno fuso color ambra protegge dalla fotodegradazione i contenuti sensibili alla luce. La protezione contro la luce ultravioletta soddisfa gli standard internazionali USP/EP e prolunga la durata del flacone. I flaconi ambrati presentano una scala graduata di facile lettura e un campo di marcatura in smalto bianco permanente. Codice di rintracciabilità permanente su ciascun flacone per la rintracciabilità del lotto di produzione. I flaconi color ambra DURAN™ Original sono forniti con o senza l'iconico tappo blu in polipropilene e anello antigoccia per l'uso fino a 140 °C. Tutti i componenti sono completamente autoclavabili a 121 o 134 °C.
  • Filettatura GL standardizzata e sistema di tappi abbinati per una tenuta straordinariamente ermetica e un travaso semplice e pulito
  • Protezione dai raggi UV fino a circa 500 nm grazie alla colorazione esterna
  • L'applicazione esclusivamente esterna del colore garantisce alle superfici interne le proprietà standard del vetro DURAN™
  • Colore ambra estremamente durevole e resistente agli agenti chimici
  • Completo di tappo a vite blu (in PP, con labbro di tenuta integrato) e anello antigoccia (in PP) per travasi senza gocce e operazioni pulite e sicure
  • Scala di facile lettura con segni di graduazione per la stima del contenuto
  • Stampa a fuoco in ceramica bianca di lunga durata
  • Formati da 10 e 25 ml in vetro con bordo dalla forma particolare per un migliore travaso che rende l'anello antigoccia in plastica aggiuntivo non necessario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 150 mL
Da utilizzare con (applicazione) Preparation of light-sensitive materials; Storage of light-sensitive materials; Transport and shipping of light-sensitive materials; Autoclaving of media and reagents; Culturing vessel
Include With screw cap and pouring ring from PP (blue)
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Quantità 10/Pk.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 45
Diametro (sistema metrico) 62 mm