Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Pear Shape Flask, with standard ground joint
Pear shape flasks are used for processing small quantities of substances.
191.00€ - 266.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Small-scale reactions; Distillation; Extraction; Connection to other glass vessels; Heating of small amounts; Suitable for heating baths and mantles; Evaporation of liquids; Suitable for mounting on tripods |
N. per confezione | 10/Pk. |
Autoclavabile | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15631265
|
DWK Life Sciences
241951402 |
25 mL |
215.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15621545
|
DWK Life Sciences
241950809 |
10 mL |
191.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15251899
|
DWK Life Sciences
241952004 |
50 mL |
235.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15261899
|
DWK Life Sciences
241952501 |
100 mL |
266.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Due to their shape,pear shape flasks are particularly suitable for processing very small quantities. The standard ground joint allows a precise connection to other ground joint components such as columns, thermometers, drip funnels, etc.
- Conical shape makes it ideal for small-scale reactions
- Tight closure due to standard ground joint
- Fired-on, highly durable white print
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
Small-scale reactions; Distillation; Extraction; Connection to other glass vessels; Heating of small amounts; Suitable for heating baths and mantles; Evaporation of liquids; Suitable for mounting on tripods | |
10/Pk. | |
Yes |