Descrizione
- Fully compatible with 45 mm self-venting, rubber sealing cap STERIS NC003 Closure
- Autoclavable at 121°C
- Decades of proven and reliable use within gnotobiotic core facilities
- Borosilicate glass 3.3, renowned for its excellent thermal performance, and high resistance to chemical attack
- High-purity, clear, USP/EP/JP Type I glass
- Retrace code for manufacturing lot traceability
- Easy-to-read double graduated scales to show either liquid volume contained or volume poured out
- Fired-on, highly durable white print
- Single-bottle packaged for easy ordering, handling, and inventory
Specifica
Specifica
| Superficie della bottiglia | Glass |
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Procedura di pulizia | Lab Washer Compatible |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 32.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Steam/autoclave sterilization of water and media; Storage of sterile liquids and media |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 255 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Temperatura max (sistema metrico) | 500°C |
| Quantità | 1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
¿Detecta una oportunidad de mejora?