Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Plain Cylinder, with round base, without graduation
Cylinders without graduation can be used to mix components.
218.00€ - 320.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Diluting solutions; Mixing several components |
Include | 10/Pk. |
Autoclavabile | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15271729
|
DWK Life Sciences
213990701 |
80 mL |
218.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15281729
|
DWK Life Sciences
213993407 |
190 mL |
221.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15201739
|
DWK Life Sciences
213994609 |
550 mL |
320.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15291729
|
DWK Life Sciences
213993604 |
440 mL |
295.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
The multitude of different work steps in the laboratory environment demands a multitude of universally applicable glassware. These glass devices usually have a very simple shape and are characterized by their versatility.
- Plain ground rim
- With round base
Spécification
Borosilicate Glass (3.3) | |
Diluting solutions; Mixing several components | |
10/Pk. | |
Yes |