Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Single way Stopcock, complete with PTFE key
Codice prodotto. 15894718 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Foro spina:
2 mm
2.5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Dimensione chiusura:
12.5 NS
14.5 NS
18.8 NS
21.5 NS
24 NS
29.2 NS
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 5
pezzi 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Foro spina Dimensione chiusura Dimensione della confezione
15894718 8 mm 24 NS pezzi 5
15884718 6 mm 21.5 NS pezzi 5
15844718 2.5 mm 12.5 NS pezzi 50
15804728 10 mm 29.2 NS pezzi 5
15854718 4 mm 14.5 NS pezzi 50
15864718 4 mm 18.8 NS pezzi 25
15874718 6 mm 18.8 NS pezzi 25
15834718 2 mm 12.5 NS pezzi 50
10263781 2.5 mm 14.5 NS pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15894718 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 286414807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.00€
    302.61€ / pezzi 5
    Risparmia 44.39€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 26-01-2027
Shut-off with PTFE plug for grease free operation.
DURAN™ single way stopcocks complete with PTFE valve plugs allow grease free operation. The 3-part tap safety catch secures the tap plug in the tap sleeve.
  • Polished shut-off valve sleeve with PTFE valve plug for grease-free operation
  • The 3-part tap safety catch secures the tap plug in the tap sleeve.
  • Taper 1:10
  • Glass articles for further processing
Specifica
Foro spina 8 mm
Diametro (sistema metrico) 15 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3), PTFE
Autoclavabile Autoclavable
Dimensione chiusura 24 NS
Larghezza (sistema metrico) 1.8 mm
N. per confezione 5/Pk.
Da utilizzare con (applicazione) Installation in glass apparatus and devices