Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Slit sieve
Codice prodotto. 15874498 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
5 mm
48 mm
60 mm
73 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
15874498 48 mm pezzi 10
10598991 120 mm Pezzo
15231689 60 mm pezzi 10
15241689 73 mm pezzi 10
15251689 5 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15874498 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 213403108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.00€
    352.70€ / pezzi 10
    Risparmia 6.30€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 20-01-2027
For use with paper or membrane filters.
DURAN™ slotted screen plates serve as support surfaces for the actual filter (e.g. paper or membrane filter), e.g. in the case of buechner funnels.
  • As support for paper or membrane filters
Specifica
Descrizione Thread Size GL14
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for coarse filtration without additional filter medium; Filtration
Porosità 2
Quantità 10
Diametro (sistema metrico) 48 mm