Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Sprayer Heads
Codice prodotto. 10509751
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 mL
12 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10509751 100 mL Pezzo
11973531 6 mL Pezzo
11516914 12 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10509751 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05470004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.40€
    38.96€ / pezzi 1
    Risparmia 20.44€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 05-01-2027
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Duran Glass
Quantità 1/Pk.
Tipo Sprayer Head
Da utilizzare con (apparecchiatura) Duran Complete Sprayer
Giunto rastremato standard NS 19/26