Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Stopcock Key, hollow, threaded glass handle, ground, with three part retaining device
To be used for higher tightness requirements.
630.00€ - 1670.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3), Polypropylene
Autoclavabile Yes
Da utilizzare con (applicazione) When working with temperature changes and higher tightness requirements
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Dimensione chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
15941511
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
286046201
21.5 NS
965.00€
pezzi 25
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15814538
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
286047009
24 NS
1315.00€
pezzi 25
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15884528
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
286044406
18.8 NS
630.00€
pezzi 25
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15864528
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
286043007
14.5 NS
1070.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15854528
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
286041803
12.5 NS
1005.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15824538
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
286047206
29.2 NS
1670.00€
pezzi 25
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Hollow DURAN™ tap plugs are well suited for work with temperature changes and higher tightness requirements.
  • Hollow tap plug with thread, glass handle and 3-piece tap safety device
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass (3.3), Polypropylene
Yes
When working with temperature changes and higher tightness requirements