Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Stopcock Key, threaded, long for double bore, ground
Codice prodotto. 15884518 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
14.5 NS
18.8 NS
Dimensione della confezione:
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura Dimensione della confezione
15884518 18.8 NS pezzi 50
15864518 14.5 NS pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15884518 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 286037308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00€
    985.38€ / pezzi 50
    Risparmia 144.62€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 29-01-2027
2-way tap plug with thread.
Ground DURAN™ patent tap plugs have 2 almost parallel inclined bores.
  • With thread, ground
  • 2-way tap plug with 2 almost parallel inclined holes
  • massive tap plug
Specifica
Foro spina 4 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Autoclavabile Autoclavable
Dimensione chiusura 18.8 NS
N. per confezione 25/Pk.
Da utilizzare con (applicazione) Installation in glass apparatus and devices