Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ 'T' Shaped Tubing Connectors
Codice prodotto. 10559031
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
8 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10559031
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 01600510
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Overall Length (Metric) 115 mm
Quantità confezione 1 Pack
Forma T
Product Type Tubing Connector