Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Three-neck Round Bottom Reaction Flasks – Parallel side necks include ground conical joints. DIN 12392 compliant
Codice prodotto. 10291021
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
2000 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
85 mm
166 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10291021 250 mL 85 mm Pezzo
10527511 2000 mL 166 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10291021 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 03304449
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.00€
    44.46€ / pezzi 1
    Risparmia 16.54€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Manufactured from DURAN™ glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Three-neck Round Bottom Reaction Flasks include two parallel side necks in addition to the main neck, each with conical ground joints.
Reaction flasks manufactured from DURAN™ glass. Includes two parallel side necks in addition to the main neck, each with conical ground joints.
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 12392
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass, Duran Glass
Stile collo A tre colli
Giunto rastremato standard NS 29/32
Forma del fondo Rotondo
Diametro (sistema metrico) esterno 85 mm