Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube with Screw Thread, with DIN thread
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescrizione
This threaded tube has a screw thread and can be incorporated into glass components by a further processing step.
- With DIN thread
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Da utilizzare con | Shoring in glass apparatuses |
| Quantità | 10/Pk. |
| Dimensioni filo | GL 14 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Spessore della parete | 1.5 mm |