Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube with Screw Thread, with DIN thread
Codice prodotto. 13167613 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni filo:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni filo unitSize
13167613 GL 45 Pezzo
11742919 GL 14 pezzi 10
11752919 GL 18 pezzi 10
11762919 GL 25 pezzi 10
11772919 GL 32 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 13167613 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 248350103
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The threaded tube is used for further processing in glass components.
This threaded tube has a screw thread and can be incorporated into glass components by a further processing step.
  • With DIN thread
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con Shoring in glass apparatuses
Quantità 1 Ea.
Dimensioni filo GL 45
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) 40 mm
Spessore della parete 2.3 mm