Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Tubing Reaction Vessels
Codice prodotto. 11552164
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
150 mm
200 mm
220 mm
300 mm
410 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11552164 200 mm Pezzo
11542174 410 mm Pezzo
11542164 150 mm Pezzo
11512184 220 mm Pezzo
11502174 300 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11552164 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 06000270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.00€
    224.44€ / pezzi 1
    Risparmia 150.56€
    40% Sconto
Spedizione stimata: 18-01-2027
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass, Duran Glass
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Product Type Reaction vessel
Forma Cylindrical
Forma del fondo Flat