Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Contenitori di reazione per tubi Duran con rivestimento termostatico
Descrizione
DURAN™ tubing, cylindrical shape with graduation and laboratory flange LF. Thermostatic jacket with either GL 14, GL 18, KF 15 or KF 25 connectors.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 l |
| Materiale | Tubo Duran, Duran Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 245 mm |
| Include | Rivestimento termostatico |
| Product Type | Contenitore di reazione |
| Forma | Cilindrico |
| Forma del fondo | Piatto |