Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Contenitori di reazione per tubi Duran con rivestimento termostatico
Codice prodotto. 10433360
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1 l
2000 mL
3 L
4 L
Altezza (sistema metrico):
180 mm
190 mm
245 mm
275 mm
325 mm
375 mm
380 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10433360 250 mL 190 mm Pezzo
10391870 500 mL 180 mm Pezzo
10616660 500 mL 275 mm Pezzo
11532244 4 L 375 mm Pezzo
11592234 2000 mL 375 mm Pezzo
11512244 4 L 380 mm Pezzo
11502244 3 L 325 mm Pezzo
10349522 1 l 245 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10433360 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 06010149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    667.00€
    399.26€ / pezzi 1
    Risparmia 267.74€
    40% Sconto
Spedizione stimata: 18-01-2027
Borosilicate glass reaction vessel with thermostatic jacket
DURAN™ tubing, cylindrical shape with graduation and laboratory flange LF. Thermostatic jacket with either GL 14, GL 18, KF 15 or KF 25 connectors.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass, Duran Glass
Altezza (sistema metrico) 190 mm
Include Thermostatic jacket
Product Type Reaction vessel
Forma Cylindrical
Forma del fondo Flat