Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Tubing Spherical Reaction Vessel
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass, Duran Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 145 mm |
| Product Type | Reaction vessel |
| Forma | Spherical |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 105 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?