Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Weighing Bottles
Codice prodotto. 10284431
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 6
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10284431 Confezione da 6 pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10284431 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05560012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    95.33€ / pezzi 6
    Risparmia 49.67€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Disponibili in formato alto o basso. I pesafiltri Lenz Laborglasintrumente™ Duran™ dispongono di un'etichetta scrivibile.
  • With interchangeable NS stopper or cap
  • With inscription label
  • With fused-in size (mm) and capacity (mL)
  • Available in high- or low-forms
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Forma Alta
Include Tappo NS intercambiabile, etichetta scrivibile
Quantità Confezione da 6
Numero stopper NS 34/12
Linea di prodotti Flacone
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type Weighing Bottle