Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Bottiglie per pesatura in tubo Duran
Codice prodotto. 10663432
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 6
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10663432 Confezione da 6 pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10663432 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05560015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00€
    98.92€ / pezzi 6
    Risparmia 74.08€
    42% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Disponibili in formato alto o basso. I pesafiltri Lenz Laborglasintrumente™ Duran™ dispongono di un'etichetta scrivibile.
  • With interchangeable NS stopper or cap
  • With inscription label
  • With fused-in size (mm) and capacity (mL)
  • Available in high- or low-forms
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Forma Alta
Include Tappo NS intercambiabile, etichetta scrivibile
Quantità Confezione da 6
Numero stopper NS 40/12
Linea di prodotti Flacone
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type Bottiglia per pesata