Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Weighing Bottles
Codice prodotto. 10212661
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10212661 6 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10212661 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05560502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    83.44€ / pezzi 6
    Risparmia 22.56€
    21% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Disponibili in formato alto o basso. I pesafiltri Lenz Laborglasintrumente™ Duran™ dispongono di un'etichetta scrivibile.
  • With interchangeable NS stopper or cap
  • With inscription label
  • With fused-in size (mm) and capacity (mL)
  • Available in high- or low-forms
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Capacità (sistema metrico) 6 mL
Forma Bassa
Include Tappo NS intercambiabile, etichetta scrivibile
Quantità Confezione da 6
Numero stopper NS 24/12
Linea di prodotti Flacone
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Product Type Weighing Bottle