Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Volumetric Flask, Class A, USP conformity 31, USP individual certificate
DURAN™ volumetric flasks are used for the accurate measurement of specific quantities of liquids. They are volumetric analysis aids in quantitative laboratory work. These volumetric flasks are certified according to USP and are marked with an individual number.
92.60€ - 215.00€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass 3.3, Polyethylene
Da utilizzare con (applicazione) Preparation and storage of standard solutions; Measuring liquid amounts; Diluting solutions; Mixing several components; Measurement analysis; Volumetric measurement; To ensure a long service life for your volumetric glassware and to exclude possible volume changes, these glass products should not be heated above + 250°C in drying cabinets or sterilisers
N. per confezione 2/Pk.
Autoclavabile Yes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15290926
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
246710958
5 mL (Wide neck)
92.60€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15200936
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
246711054
10 mL (Wide neck)
92.60€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15210936
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
246711457
25 mL
93.75€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15220936
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
246711757
50 mL
97.25€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15230936
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
246712556
100 mL
105.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15240936
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
246713252
200 mL
111.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15250936
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
246713655
250 mL
113.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15260936
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
246714454
500 mL
127.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15270936
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
246715459
1000 mL
173.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15280936
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
246716352
2000 mL
215.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Volumetric flasks are available in two different accuracy Classes: Class A and Class B. The two Classes differ in the accuracy of measurement with Class A being the highest accuracy, and Class B is approximately half that of Class A. The volumetric flasks with accuracy Class A have a blue print for clear glass products. The volumetric flasks are labelled with an individual number. This is permanently laser-etched onto the base of the volumetric flask and is entered on the corresponding certificate. The accuracy limits for USP compliant volumetric flasks are stricter than flasks conforming to ISO 1042 and therefore satisfy the requirements of the United States Pharmacopoeia (USP). The volume measured for the corresponding volumetric flask, the measurement uncertainty and the day of issue are documented on this certificate.
  • Calibration based on the poured in volume (In) at a + 20°C reference temperature
  • Outstanding precision during volumetric measurement and high-quality process stability
  • Thanks to the exact processing and precisely calibrated scales, they permit the highly accurate determination and measurements of volume
  • Supplied with ergonomic polyethylene stopper for easy and safe tightening or removal
  • The volume content tolerances conform to accuracy Class A
  • Fired-on, highly durable blue print
  • With printed ring mark for better visibility
  • Influence of undesirable factors is kept to an absolute minimum
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass 3.3, Polyethylene
Preparation and storage of standard solutions; Measuring liquid amounts; Diluting solutions; Mixing several components; Measurement analysis; Volumetric measurement; To ensure a long service life for your volumetric glassware and to exclude possible volume changes, these glass products should not be heated above + 250°C in drying cabinets or sterilisers
2/Pk.