Learn More
Phenomenex™ Durashell™ RP Flash Columns, Spherical Media, Particle Size 20 to 35 μm
Sfoglia Tutto Phenomenex ProdottiDescrizione
- Brand: Claricep
- Technique: FLASH
- Separation Mode: Reversed Phase
- Phase: RP
- Particle Type: Spherical
Specifica
Specifica
| Tipo | Flash Column |
| Peso del letto (sistema metrico) | 330 g |