Learn More
Macherey-Nagel™ Durasil-25/UV254 TLC Plate
Codice prodotto. 16523890 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 Pc.
Dimensione della confezione:
pezzi 200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16523890 200 Pc. pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16523890 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 812005.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00€
    286.25€ / pezzi 200
    Risparmia 51.75€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
TLC glass plates coated with unmodified silica gel featuring a hard layer for thin layer chromatography applications.
  • TLC glass plates available in different plate sizes for various applications
  • Coated with unmodified silica gel (SiOH)
  • Hard layer that shows different results compared to SIL G, ADAMANT, or SIL HD layers
  • Often used for TCM applications
Specifica
Backing Material Glass
Materiale Unmodified Silica Gel (SiOH)
Dimensione particelle 5 to 17 μm
Dimensione del poro 60 Å
Quantità 200 Pc.
Tipo Glass Plates Coated with Silica Gel
Indicatore fluorescente Yes
Da utilizzare con (applicazione) Steroids, Normal Phase (NP), Anilines, Bile Acids, Skin Lipids
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thin Layer Chromatography (TLC)
Include 200x TLC Glass Plates (5 x 10 cm)
Volume dei pori 0.75 mL/g
Linea di prodotti DURASIL
Assorbente DURASIL UV254
Superficie specifica ∼500 m2/g
Requisiti di stoccaggio 15°C to 25°C (59°F to 77°F)
Spessore (sistema metrico) 0.25 mm
Dimensioni (L x P) 5 x 10 cm