Learn More
Brady™ Etichette DuraSleeve per M710 M610 M611 - Bulk
Codice prodotto. 17868044 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
4.4 x 16 mm
4.4 x 30 mm
Colore:
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 2500
pezzi 5000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Colore Dimensione della confezione
17868044 4.4 x 30 mm White pezzi 2500
17837874 4.4 x 16 mm Yellow pezzi 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17868044 Fornitore Brady™ N. del fornitore 312135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    184.55€ / pezzi 2500
    Risparmia 15.45€
    7% Sconto
In stock
Inserti Rigid DuraSleeve, bulk, per M611, M610 e M710
  • Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
  • Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
  • Legend can be changed before or after termination
Specifica
Tipo di adesivo Non-adhesive
Colore White
Finitura Gloss
Formato Nastro
Materiale Vinyl
Product Type Wire and Cable Markers
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etichette per riga 1 Label
Quantità 250 Labels
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0098 in.
Spessore (sistema metrico) 0.249 mm
Dimensioni (L x P) 4.4 x 30 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.17 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.18 in.
Larghezza (sistema metrico) 30 mm
Alternate Part Number BM-30x4.4-7696-WT