Learn More
Brady™ Inserti marcafili DuraSleeve™ per M610, M611, BMP61, M710 e BMP71
Codice prodotto. 17898894 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.163 in. x 0.59 in.
0.163 in. x 1.18 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 3000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
17898894 0.163 in. x 1.18 in. pezzi 3000
17828134 0.163 in. x 0.59 in. pezzi 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17898894 Fornitore Brady™ N. del fornitore 176281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00€
    259.62€ / pezzi 3000
    Risparmia 21.38€
    7% Sconto
In stock
Gli inserti in polipropilene DuraSleeve™ (B-390) sono inserti rigidi stampabili studiati per essere stampati e applicati su un cavo usando tubetti in PVC trasparente estruso.
  • Gli inserti in polipropilene DuraSleeve™ (B-390) sono inserti rigidi stampabili studiati per essere stampati e applicati su un cavo usando tubetti in PVC trasparente estruso.
  • Gli inserti sono fornibili in rotolo per la stampa a trasferimento termico con stampanti da banco e stampante per etichette M610
  • Il materiale B-390 è conforme ai requisiti di un materiale halogen free secondo la norma DIN VDE 0472 parte 815
  • Temperatura di utilizzo da -40°C a 100°C (da -40°F a 212°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
  • Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usa il codice prodotto M61-R6010 per la stampante per etichette M610/M611 o il codice prodotto M7-R6000 per la stampante per etichette M710. L'etichetta non è più compatibile con le stampanti della serie TLS.
Specifica
Certificazione/Conformità DIN VDE 0472 Part 815, RoHS Compliant
Tipo di adesivo Non-adhesive
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polypropylene
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Quantità 3000 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +212°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +100°C
Dimensioni (L x P) 0.163 in. x 1.18 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.163 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.18 in.
Larghezza (sistema metrico) 29.97 mm
Altezza (sistema metrico) 4.14 mm
Alternate Part Number BM-30-390