Learn More
Dutasteride, MedChemExpress
Descrizione
Dutasteride (GG745) is a potent inhibitor of both 5α-reductase isozymes. Dutasteride may possess off-target effects on the androgen receptor (AR) due to its structural similarity to DHT.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dutasteride |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 164656-23-9 |
| Colore | White |
| Quantità | 50 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C27H30F6N2O2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Sinonimo | GG 745 GI 198745 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 33.33 mg/mL (63.06 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only