Learn More
Duvelisib, MedChemExpress
Descrizione
Duvelisib (IPI-145) is a selectivite p100δ inhibitor with IC50 of 2.5 nM, 27.4 nM, 85 nM and 1602 nM for p110δ, P110γ, p110β and p110α, respectively.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Duvelisib |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 1201438-56-3 |
| Colore | Light Gray |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H17ClN6O |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinonimo | IPI-145 INK1197 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 41 mg/mL (98.35 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only