Learn More
R&D Systems™ DX3-213B
Codice prodotto. 30040319
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30040319 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30040319 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 8070/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent NDUFS7 antagonist
DX3-213B is a potent oxidative phosphorylation (OXPHOS) complex I (also known as NDUFS7) antagonist (IC50 = 3.6 nM). DX3-213B impairs ATP generation (IC50 = 11 nM) and inhibits the proliferation of MIA PaCa-2 cells (IC50 = 9 nM) in galactose-containing media. In vivo, DX3-213B significantly delays tumor growth in a syngeneic mouse model of pancreatic cancer. DX3-213B is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (4,4-Difluoro-1-piperidinyl)[(3R)-1-[[4-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]sulfonyl]-3-piperidinyl]methanone
CAS 2749555-66-4
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Oxidative Phosphorylation Inhibitors
Formula molecolare C20H28F2N2O5S2
Purezza 0.97