Learn More
DY 131, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15466769
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15466769 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15466769 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J65171.MA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A selective agonist at estrogen-related receptors ERR→ and ERR→
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico DY 131
CAS 95167-41-2
Colore Yellow
Formula molecolare C18H21N3O2
Numero MDL MFCD00715585
Quantità 10 mg
Sinonimo unii-5vwv92039e, n-4-diethylaminobenzylidenyl-n'-4-hydroxybenzoyl-hydrazine, d06jpq, n'-4-diethylamino phenyl methylidene-4-hydroxybenzohydrazide, n-e-4-diethylamino phenyl methylideneamino-4-hydroxybenzamide, benzoic acid, p-hydroxy-, p-diethylamino benzylidene hydrazide, n'-1e-4-diethylamino phenyl methylene-4-hydroxybenzohydrazide, benzoic acid, 4-hydroxy-, 4-diethylamino phenyl methylene hydrazide, benzoic acid, 4-hydroxy-, 2-4-diethylamino phenyl methylene hydrazide, dy hplc
InChI Key WLKOCYWYAWBGKY-CPNJWEJPSA-N
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=NNC(=O)C2=CC=C(C=C2)O
IUPAC Name N-[(E)-[4-(diethylamino)phenyl]methylideneamino]-4-hydroxybenzamide
Molecular Weight (g/mol) 311.385
PubChem CID 5497124
Peso formulazione 311.38
Forma fisica Solid