Learn More
DY131, MedChemExpress
Codice prodotto. 16452657
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16452657 50 mg 50mg
16436568 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16452657 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15483
MedChemExpress DY131 (GSK 9089) is a potent and selective ERRγ and ERRβ agonist. DY131displays inactive against ERRα, ERα and ERβ. DY131 also inhibits Smo signaling.
DY131 (GSK 9089) is a potent and selective ERRγ and ERRβ agonist. DY131displays inactive against ERRα, ERα and ERβ. DY131 also inhibits Smo signaling.
Specifica
Materiale o nome chimico DY131
CAS 95167-41-2
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H21N3O2
Quantità 50 mg
Sinonimo GSK 9089
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (160.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC=C(N(CC)CC)C=C1)C2=CC=C(O)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 311.38
Peso formulazione 311.38
Percent Purity 99.72%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Show Less
Research purposes only