Learn More
Tocris Bioscience™ DY131
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001296
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30001296 10 mg 10mg
18004082 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001296 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 2266/10
Agonist selective for estrogen-related receptors ERRβ and ERRγ
Novel selective agonist at estrogen-related receptors ERRβ and ERRγ. Displays minimal activity at ERRα, ERα and ERβ at concentrations up to 30 μM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95167-41-2
Formula molecolare C18H21N3O2
Specifica
Materiale o nome chimico DY131
Quantità 10 mg
Peso formulazione 311.38
Purezza >99%
Peso molecolare 311.385