Learn More
Fisherbrand™ Dycem™ Polymeric Compound Non-slip Mats
Codice prodotto. 12846445 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
200 x 200 mm
320 x 260 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
12846445 200 x 200 mm Pezzo
12856445 320 x 260 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12846445
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.40€
    3.59€ / pezzi 1
    Risparmia 0.81€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides a secure surface that anchors items such as cups, plates, tools, and a variety of other objects.
  • Can be washed with soap and water
  • Latex-free
Specifica
Colore Blue
Dimensioni (L x P) 200 x 200 mm
Materiale Dychem Polymeric Compound