Learn More
Fisherbrand™ Dycem™ Polymeric Compound Non-slip Mats
Codice prodotto. 12856445 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
200 x 200 mm
320 x 260 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
12856445 320 x 260 mm Pezzo
12846445 200 x 200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12856445
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.90€
    8.17€ / pezzi 1
    Risparmia 1.73€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 25-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides a secure surface that anchors items such as cups, plates, tools, and a variety of other objects.
  • Can be washed with soap and water
  • Latex-free
Specifica
Colore Blue
Dimensioni (L x P) 320 x 260 mm
Materiale Dychem Polymeric Compound