Learn More
Novus Biologicals™ DYDC2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18694630 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18694630 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18694630 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00084332T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio DYDC2
Sinonimo bA36D19.6, DPY30 domain containing 2, DPY30 domain-containing protein 2, MGC16186
Simbolo del gene DYDC2