Learn More
Beschreibung
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| Dyfonate (Fonofos) | 944-22-9 | 1000μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Dyfonate (Fonofos) |
| Imballaggio | 2mL amber prescored glass ampule |
| CAS | 944-22-9, 67-56-1 |
| CAS min. % | 0.1, 99.9 |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS max % | 0.1, 99.9 |
| Formula molecolare | C10H15OPS2 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| InChI Key | KVGLBTYUCJYMND-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCOP(=S)(CC)SC1=CC=CC=C1 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Dyfonate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol
Product intended for laboratory use only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.