Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 488 NHS Ester
Codice prodotto. 10485145 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 x 50 µg
Dimensione della confezione:
1mg
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10485145 1 mg 1mg
11849370 5 x 50 µg pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10485145 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 46402
Powering Proteomics
Usa il codice promozionale 28003
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Label antibodies or other proteins as probes for fluorescence imaging assays with the full spectral range of NHS ester-activated DyLight Dyes.
Thermo Scientific™ Amine-Reactive DyLight Dyes are NHS ester-activated DyLight Fluors for fluorescent labeling of antibodies and other proteins to be used as molecular probes for cellular imaging and other fluorescence detection methods.
The DyLight Dyes exhibit higher fluorescence intensity and photostability than Alexa™, CyDye™ and LI-COR™ Dyes in many applications and remain highly fluorescent over a broad pH range (pH 4-9). Additionally, the water solubility of the DyLight Dyes allows a high dye-to-protein ratio without precipitation during conjugation.
Highlights:
  • Brightness: high-fluorescence intensity provides outstanding sensitivity and requires less conjugate
  • Photostability: exceptional resistance to photobleaching enables fluorescence imaging under the most demanding conditions (e.g., structured illumination, 4pi microscopy)
  • Instrument compatibility: emission spectra match the principal output wavelengths of common fluorescence instrumentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1 mg
Product Type Dye
Solubilità DMF (Dimethylformamide)
Content And Storage Store desiccated at -20°C, protected from light.
Reattività chimica Amine
Reactive Moiety Active Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester
Label or Dye DyLight™ 488
Label Type DyLight Fluors
Product Line DyLight
Emissione 518
Eccitazione 493
Labeling Target Proteins
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dylight 488 NHS-Ester
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: DyLight Reactive Dyes