Descrizione
Thermo Scientific™ Amine-Reactive DyLight Dyes are NHS ester-activated DyLight Fluors for fluorescent labeling of antibodies and other proteins to be used as molecular probes for cellular imaging and other fluorescence detection methods.
Highlights:
Brightness: high-fluorescence intensity provides outstanding sensitivity and requires less conjugate
Photostability: exceptional resistance to photobleaching enables fluorescence imaging under the most demanding conditions (e.g., structured illumination, 4pi microscopy)
Instrument compatibility: emission spectra match the principal output wavelengths of common fluorescence instrumentation
Specifica
Specifica
| Quantità | 5 x 50 µg |
| Product Type | Dye |
| Solubilità | DMF (Dimethylformamide) |
| Content And Storage | Store desiccated at -20°C. |
| Reattività chimica | Amine |
| Reactive Moiety | Active Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester |
| Label or Dye | DyLight™ 650 |
| Label Type | DyLight Fluors |
| Product Line | DyLight |
| Emissione | 672 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- DyLight 650 NHS Ester
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: DyLight Reactive Dyes