missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dymeclin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | Dymeclin |
---|---|
Concentrazione | 0.13 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899443
|
Proteintech
12001-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889443
|
Proteintech
12001-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This gene encodes a protein which is necessary for normal skeletal development and brain function. Mutations in this gene are associated with two types of recessive osteochondrodysplasia, Dyggve-Melchior-Clausen (DMC) dysplasia and Smith-McCort (SMC) dysplasia, which involve both skeletal defects and mental retardation.Specifica
Dymeclin | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
B4F766, Q7RTS9, Q8CHY3 | |
291433, 54808, 69190 | |
Dymeclin Fusion Protein Ag2600 | |
Primary | |
-20°C | |
DYM |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DMC, DYM, Dymeclin, SMC | |
Dym | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |