Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ L10 Tubes
Codice prodotto. 10139012
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10139012 5 Tubes pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10139012 Fornitore Applied Biosystems™ N. del fornitore 74003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    121.35€ / pezzi 5
    Risparmia 13.65€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Dynabeads L10 Tubes
Flat-sided reusable glass tubes necessary for optimal recovery of cysts/oocysts during magnetic separation with the MPC-1 or MPC-6 magnetic particle concentrators when using Dynabeads™ anti-Cryptosporidium or Dynabeads™ GC-Combo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Glass
Da utilizzare con Dynabeads™ MPC™
Quantità 5 Tubes
Product Type Collection Tube