Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX 12-tube Mixing Wheel
Codice prodotto. 10364393 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dynabeads™ Sample Mixers
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
10364393 Dynabeads™ Sample Mixers Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10364393 Fornitore Applied Biosystems™ N. del fornitore 15903
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dynabeads™ MX 12-tube Mixing Wheel
Attachment for Dynabeads™ MX Mixer Base (Cat. No. 159-02). Designed to hold 12 sample tubes ranging from 1.5 ml (microcentrifuge) to 1.7 mm diameter. Requires use of Mixer Turret (Cat. No. 159-06) to affix to Mixer Base.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità provette 1.5 mL
Product Type Mixing Wheel
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dynabeads™ Sample Mixers
N. di posizioni 12