Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX2 Mixer
Codice prodotto. 10455133 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dynabeads™ Sample Mixers
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
10455133 Dynabeads™ Sample Mixers Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10455133 Fornitore Applied Biosystems™ N. del fornitore 15908
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dynabeads™ MX2 Mixer
The Dynabeads™ MX2 Mixer combines Dynabeads™ MX Mixer Base (Cat. No. 159-02), Mixer Turret (Cat. No. 159-06), and 8-tube Mixing Wheel (Cat. No. 159-04). Designed for sample tubes ranging from 15 to 27 mm in diameter.
Dynabeads™ MX mixers provide continuous gentle motion to obtain optimal binding of Dynabeads™ with targets (e.g., cells, proteins, nucleic acids). Variable speed (5-40 rpm). Can be operated in both cold and warm conditions (4-37°C). Inter-changeable heads accommodate different tube sizes and sample volumes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo di velocità 5 to 40 rpm
Tensione 12 VDC
Temperature Range (Metric) 4°C to 37°C
Amperaggio 0.5 A
Dimensioni provetta 15 to 27 mm
Product Type Mixer
Dimensioni (L x P x A) 6 x 6 x 10 in. (20 x 15 x 25 cm
Altezza (sistema imperiale) 10 in.
Altezza (sistema metrico) 25 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6 in.
Larghezza (sistema metrico) 15 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dynabeads™ Sample Mixers
N. di posizioni 8