Learn More
Beschreibung
The Dynabeads™ MX4 Mixer combines Dynabeads™ MX Mixer Base (Cat. No. 159-02) and MPC™-S Mixing Head (Cat. No. 159-11). Designed to hold two MPC™-S sample racks (Cat. No. A13346); capacity up to 12 microcentrifuge tubes.
Dynabeads™ MX mixers provide continuous gentle motion to obtain optimal binding of Dynabeads™ with targets (e.g., cells, proteins, nucleic acids). Variable speed (5-40 rpm). Can be operated in both cold and warm conditions (4-37°C). Inter-changeable heads accommodate different tube sizes and sample volumes.
Dynabeads™ MX mixers provide continuous gentle motion to obtain optimal binding of Dynabeads™ with targets (e.g., cells, proteins, nucleic acids). Variable speed (5-40 rpm). Can be operated in both cold and warm conditions (4-37°C). Inter-changeable heads accommodate different tube sizes and sample volumes.
Spezifikation
Spezifikation
| Intervallo di velocità | 5 to 40 rpm |
| Tensione | 12 VDC |
| Temperature Range (Metric) | 4°C to 37°C |
| Amperaggio | 0.5 A |
| Product Type | Mixer |
| Dimensioni (L x P x A) | 6 x 6 x 10 in. (20 x 15 x 25 cm) |
| Altezza (sistema imperiale) | 10 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 25 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 cm |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?