Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ Spot-On™ Slides
Codice prodotto. 10577203 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 slides
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10577203 100 slides Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10577203 Fornitore Applied Biosystems™ N. del fornitore 74004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.00€
    173.97€ / pezzi 1
    Risparmia 248.03€
    58% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Dynabeads™ Spot-On™ Slides
Treated, single 9 mm well, glass slides for microscopic analysis of oocysts and cysts. This product is used in combination with the Dynabeads™ anti-Cryptosporidium and GC-Combo kits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at room temperature.
Shipping Condition Room Temperature
Materiale Glass
Tipo Microscope Slide
Conteggio pozzetti 1
Quantità 100 slides